Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Insert, 4 Levels
Codice prodotto. 31908790
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Laboklav 25
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31908790 Laboklav 25 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908790 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.4220.004.025
Spedizione stimata: 19-01-2027
Stainless steel insert with four levels provides efficient use of chamber space for optimal loading and organisation during sterilisation.
  • Insert with 4 Levels for Laboklav 25
  • Stainless steel
  • WxHxD (mm): 190 x 426,5 x 180
Specifica
Capacità (sistema metrico) Not Applicable
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboklav 25
Modello Insert, 4 Levels
Product Type Shelf