missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Stand

Codice prodotto. 31908765
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
140 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908765 140 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 31908765 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.0000.100.025
 Articolo soggetto a restrizioni

Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.

Richiedi qui il prezzo per questo articolo.

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Stainless steel stand for Laboklav 25.

  • Stainless Steel
  • With 4 castors for easy transport
  • B x H x T (mm): 550 x 824 x 450

Specifica

Capacità (sistema metrico) 140 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboklav 25
Lunghezza (sistema metrico) 824 mm
Modello Laboklav 25
Product Type Stand
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.