Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Tray Closed
Descrizione
- Stainless Steel
- BxHxT (mm): 425 x 180 x 30
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboklav 25 |
| Modello | Laboklav 25 |
| Product Type | Tray |
| Sterilità | Non-sterile |