Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 25 Wire Tray
Descrizione
- For Laboklav 25
- Stainless steel
- WxHxD (mm): 178 x 30 x 425
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboklav 25 |
| Modello | Tray, Laboklav 25 |
| Product Type | Tray |
| Sterilità | Non-sterile |