Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55-100 Wire Mesh Basket, Closed Bottom
Descrizione
- Wire mesh basket with closed bottom for Laboklav 55-100
- Stainless Steel
- for vertical units
- ø x H (mm): 400 x 200 or 400 x 250
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 31 L |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboklav 55, Laboklav 80, Laboklav 100 |
| Modello | Basket, Laboklav 55-100 |
| Product Type | Basket |
| Dimensions (Dia. x H) | 400 x 250 mm |
| Sterilità | Non-sterile |