Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Insert, 3 Levels
Codice prodotto. 31908763
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
Laboklav 55
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
31908763 Laboklav 55 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908763 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.0055.000.100
Spedizione stimata: 22-01-2027
Stainless steel insert with three levels, designed for the Laboklav 55 horizontal device, provides efficient use of chamber space for optimal loading and organisation during sterilisation.
  • Insert with 3 Levels for Laboklav 55 horizontal device
  • Stainless steel
  • Ø x D (mm): 360 x 400
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboklav 55
Modello Insert, 3 Levels
Product Type Insert, 3 Levels