Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Stand
Codice prodotto. 31908780
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
200 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908780 200 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908780 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 20.0055.000.200
Spedizione stimata: 20-01-2027
Stainless steel stand for Laboklav 55, horizontal unit.
  • Stainless Steel
  • With 4 castors for easy transport
  • B x H x T (mm): 716 x 824 x 710
Specifica
Capacità (sistema metrico) 200 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboklav 55
Lunghezza (sistema metrico) 824 mm
Modello Stand Laboklav 55
Product Type Stand