Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 55 Tray Closed
Codice prodotto. 31908788
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
19 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908788 19 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908788 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.1290.145.450
Spedizione stimata: 22-01-2027
Stainless steel tray closed for Laboklav 55, horizontal unit.
  • For horizontal units
  • Stainless Steel
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 450
Specifica
Capacità (sistema metrico) 19 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclaves, Laboklav 55
Modello Tray Closed, Laboklav 55
Product Type Tray