Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Lift
Codice prodotto. 31908812
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
30 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908812 30 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908812 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 20.0080.000.700
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 22-01-2027
Stainless steel lift for Laboklav 80, vertical unit.
  • Stainless Steel
  • For easy loading and unloading
  • H (mm): 1.675, 5
Specifications
Capacità (sistema metrico) 30 kg
Da utilizzare con (apparecchiatura) Laboklav 80
Lunghezza (sistema metrico) 1700 mm
Modello Lift Laboklav 80
Product Type Lifting Device