Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Stand
Descrizione
- Stainless Steel
- With 4 castors for easy transport
- B x H x T (mm): 716 x 824 x 860
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 kg |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Laboklav 80 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 860 mm |
| Modello | Stand Laboklav 80 |
| Product Type | Stand |