Learn More
SHP Steriltechnik AG Laboklav 80 Tray Closed
Codice prodotto. 31908799
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
31908799 25 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 31908799 Fornitore SHP Steriltechnik AG N. del fornitore 30.1290.145.600
Spedizione stimata: 14-01-2027
Stainless steel tray closed for Laboklav 80, horizontal unit.
  • For horizontal units
  • Stainless Steel
  • BxHxT (mm): 290 x 145 x 600
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 L
Da utilizzare con (apparecchiatura) Autoclaves, Laboklav 80
Modello Tray Closed, Laboklav 80
Product Type Tray