Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Disposable Scraper
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15664104 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15664104 200 x 80 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15664104 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53780030
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Smooths, scrapes, and removes residue, sturdy and convenient option for cleaning and scraping
  • Individually packed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Scraper
Sterilità Non-sterile
Dimensioni (L x P) 200 x 80 mm
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Polystyrene
Larghezza (sistema metrico) 80 mm