Learn More
Buerkle™ SteriPlast™ Scrapers
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15604114 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
200 x 80 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
15604114 200 x 80 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15604114 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53781030
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Sturdy and convenient for scraping off, smoothing or cleaning as well as removing residue
  • Individually packaged and gamma sterilised
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Scraper
Sterilità Sterile
Dimensioni (L x P) 200 x 80 mm
Monouso Single-use
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Polystyrene
Larghezza (sistema metrico) 80 mm