Learn More
Buerkle™ LaboPlast™ Spoon Spatulas
BIOPHARMA
Codice prodotto. 15674104 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
15674104 0.5 mL pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15674104 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53780031
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Use as a sampling spoon or to measure or transfer small amounts. Buerkle™ LaboPlast™ Spoon Spatulas can also be used as a scraper or for mixing and stirring.
  • Polystyrene, white
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Sterilità Non-sterile
    Capacità (sistema metrico) 0.5 mL
    Monouso Single-use
    Larghezza (sistema metrico) 17 mm spoon blade
    Materiale Polystyrene