Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
BIOPHARMA
Codice prodotto. 10738513
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
631 mm
1.000 mm
1131 mm
Sterilità:
Non sterile
Si
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Sterilità Dimensione della confezione
10738513 631 mm Si pezzi 20
10554673 631 mm Sterile pezzi 20
10093982 1131 mm Sterile pezzi 20
10626013 1.000 mm Non sterile pezzi 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10738513 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53932240
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    168.20€ / pezzi 20
    Risparmia 7.80€
    4% Sconto
In stock
Extracts small sample quantities for analysis
  • Takes precise target point samples of free-flowing powders and small-grain bulk materials
  • Ergonomic handle
  • HDPE
  • Clean room manufactured, individually packaged
  • Ø 21 mm
  • Sterilised by gamma rays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Sampler
Materiale HDPE
Autoclavabile Not Autoclavable
Descrizione Individually packaged
Tipo di maniglia Ergonomically shaped
Capacità (sistema imperiale) 0.34 oz.
Capacità (sistema metrico) 10 mL
Monouso Si
Sterilità Si
No. of Chambers 1
Da utilizzare con (applicazione) Free-Flowing Powders and Small-Grain Bulk Materials
Lunghezza (sistema imperiale) 24.84 in.
Lunghezza albero (sistema imperiale) 19.69 in.
Lunghezza (sistema metrico) 631 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 500 mm
Larghezza (sistema imperiale) 0.827 in.
Larghezza (sistema metrico) 21 mm