Learn More
Buerkle™ MicroDispo™ Disposable Sampler
Descrizione
- Takes precise target point samples of free-flowing powders and small-grain bulk materials
- Ergonomic handle
- HDPE
- Clean room manufactured, individually packaged
- Ø 21 mm
- Sterilised by gamma rays
Specifica
Specifica
| Product Type | Sampler |
| Materiale | HDPE |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Descrizione | Individually packaged |
| Tipo di maniglia | Ergonomically shaped |
| Capacità (sistema imperiale) | 0.34 oz. |
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Monouso | Si |
| Sterilità | Si |
| No. of Chambers | 1 |
| Vedi altri risultati |