Learn More
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter
Buerkle™ Polypropylene Thread Adapter facilitates the secure connection of pumps and discharge cocks to a variety of containers.
Marca:  Buerkle™ 0600-3004
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.03515kg
Codice prodotto. 10014990
  • 19.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 12-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of polypropylene
  • Interchange the connections to different adapters
Specifica
Specifica
Thread Adapter
Pump-it Container Pump
Green
Polypropylene
External: 2 in. coarse Mauser - 64 mm (BSI)