Learn More
KNF™ LABOPORT™ Pompa a Membrana per vuoto
Codice prodotto. 17225123
Cambia vista
Click to view available options
Portata:
20 L/min.
34 L/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Portata Dimensione della confezione
17225123 34 L/min. Pezzo
17034237 20 L/min. Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17225123 Fornitore KNF™ N. del fornitore 317123/315994
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2811.90€
    2324.00€ / pezzi 1
    Risparmia 487.90€
    17% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Pompa per vuoto a membrana a secco con regolatore manuale della velocità per l'ottimizzazione della portata in base all'applicazione specifica. E' dotata gas ballast, testate in PTFE/TFM, membrane rivestite in PTFE e valvole in FKM. Ideale per una vasta gamma di applicazioni nel laboratorio, anche per gas e vapori molto aggressivi/corrosivi.
  • Vuoto ultimo (max.): 6 mbar (abs.)
  • Controllo della velocità regolabile
  • Conforme ATEX a (Ex) II 2/-G IIB+H2 T3 solo atmosfera interna
  • Ideale per gas e vapori estremamente aggressivi/corrosivi
  • Funzionamento pulito, 100% senza olio
Specifications
Vuoto max 6 Mbar abs.
Controllo Integrated rotation speed control
Tipo di motore DC-B
Amperaggio 0.6 to 1.0 A
Certificazione/Conformità NRTL Certification, TUV, According to UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2, No 61010-1. Certificate no. U8 045055 0021 Rev 00. Directives include: 2011/65/E/ (RoHS), 2014/30/EU (EMC), 2006/42/EC (MRL). DIN EN 50581, DIN EN 1012-2, DIN EN ISO 12100, DIN EN 61010-1, DIN EN 61326-1
Dimensioni (L x P x A) 177 x 240 x 289 mm
Materiale PTFE/TFM heads, PTFE-coated diaphragms and FFPM valves
Modello N 840 G
Tipo di spina EU/UK
Linea di prodotti LABOPORT
Temperatura (sistema imperiale) max 40°C
Portata 34 L/min.
Frequenza 50/60 Hz
Overall Height (English) 177 mm
Overall Length (English) 289 mm
Overall Width (English) 240 mm
Tipo di pompa Diaphragm Gas Pump
Valori nominali armadio IP30
N. di teste pompe 2
Resistance Properties Chemical resistant
Temperature (English) Min 5°C
Applicazioni Gel drying
Oil Type Oil-free
No. of Stages 2
Maximum Pressure 0.1 bar G
Tensione 100/240 V