Learn More
Bochem™ Laboral PVC Coated Standard Retort Clamp
Codice prodotto. 10380341
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
15 to 65 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
10380341 15 to 65 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10380341 Fornitore Bochem™ N. del fornitore B08257658
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Quantità 1 Ea.
Tipo Stand Clamp
Materiale Laboral, PVC
Diametro (sistema metrico) 15 to 65 mm
Lunghezza (sistema metrico) 140 mm
Diameter (Metric) Inside 15 to 65 mm