Learn More
Buerkle™ Laboratory Bottle PET Sterile
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Sterile SAL 10-3 (according to ISO 11137)
- PET crystal-clear
- With tamper-proof closure (HDPE)
- With moulded-in raised graduation
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 125 mL |
| Materiale | PET |