Learn More
Grant Instruments Laboratory Centrifuge
Codice prodotto. 30274337
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
8 x 50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
30274337 8 x 50 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30274337 Fornitore Grant Instruments N. del fornitore LMC56 EU
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2565.00€
    2388.41€ / pezzi 1
    Risparmia 176.59€
    6% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Modern benchtop, low-speed laboratory centrifuge designed for convenient sedimentation, centrifugation and collection of samples
Our centrifuges are designed for safe work, easy maintenance and wide application range in medical, biochemical, chemical, industrial and other type of laboratories.
Features:
  • User-friendly displays shows set and actual values.
  • Safe assay performance including metal protective housing and metal lid, automatic imbalance switch-off and lid lock during the centrifuge operation provide safe operation at all speeds.
  • Rotor imbalance automatic diagnostics (emergency stop, imbalance indication).
  • Automatic rotor detection with active rotational speed limit.
  • Maximum speed of 6,000 rpm.
  • Wide choice of accessory rotors and adapters.
  • Improved chamber to reduce sample heating during centrifugation.
  • Different modes of acceleration and deceleration, including deceleration mode with switched off forced braking.
  • Possibility to set the speed both in revolutions per minute and by relative centrifugal force.
  • It provides operation with tubes, blood collection systems, gel cards, microtest and ELISA plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tempo di accelerazione 280 rpm/sec.
Certificazione/Conformità CE
Tipo di unità di controllo Mounted Membrane Controller
Capacità 8 x 50 mL
RCF max 3,750 x g
Velocità max 6,000 rpm
Refrigerato No
Sistema di trasmissione Brushless, Direct
Include LMC-56
Materiale Stainless steel
Modello LMC-56
Livello di rumorosità 65 dB
Quantità 1 Ea.
Rotore incluso No
Run Time 1 to 90 min. or Non-stop
Temporizzatore 1 to 90 min.
Warranty 2 Years
Dimensioni esterne (L x P x A) 480 x 560 x 315 mm
Lunghezza (sistema imperiale) esterno 19 in.
Lunghezza (sistema metrico) parte esterna 480 mm
Larghezza (sistema imperiale) parte esterna 22 in.
Larghezza (sistema metrico) parte esterna 560 mm
Altezza (sistema imperiale) esterno 12.4 in.
Altezza (sistema imperiale) coperchio esterno aperto 23.6 in.
Altezza (sistema metrico) esterno 315 mm
Altezza (sistema metrico) coperchio esterno aperto 600 mm
Profondità (sistema imperiale) 19 in.
Profondità (sistema metrico) 480 mm
Net Weight 16.5 kg
Tensione 230 V
Wattage 320 W
Amperaggio 1.39 A
Frequenza 50/60 Hz
Uso per laboratorio/camera controllata Yes
Tipo di spina EU
Product Type Universal Centrifuge
Tipo di display LCD