Learn More
Heinz Herenz Laboratory Dish Set 6 Pieces
Description
- Laboratory dish set
- 6 piece.set: 0.5 L - 180 x 230 x 42 mm, 1.5 L - 250 x 310 x 65 mm, 3.0 L - 310 x 370 x 75 mm, 10.0 L - 420 x 520 x 120 mm, 21.0 L - 534 x 634 x 140 mm, 39.0 L - 648 x 846 x 160 mm
- Plastic
Specifications
Specifications
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Forma del fondo | Flat |
| Colore | White |
| Monouso | Reusable |
| Forma | Rectangular |
| Sterilità | Non-sterile |
| Trattamento superficiale | Non-treated |
| Tipo | Laboratory Dish |
| Altezza (sistema metrico) | 140 mm |