Description
- Pompa di circolazione a numero di giri variabile
- Prestazioni di lavaggio ottimali
- Pressione di lavaggio ottimale
- Valori di consumo più bassi
- Tempi di ciclo brevi
- Vasca lavaggio senza fessure
- Con allacciamento acqua AD dosaggio polvere
Specifications
Specifications
| Descrizione | PG 8583 WW AD PD |
| Display | TouchControl |
| Product Type | Lavastoviglie da laboratorio |
| Certificazione/Conformità | Direttiva macchine, RoHS, VDE |
| Profondità (sistema metrico) | 600 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 835 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 600 mm |
| Frequenza | 50Hz |