Descrizione
- Pompa di circolazione a numero di giri variabile
- Asciugat. ad aria calda efficiente DryPlus
- Prestazioni di lavaggio ottimali
- Pressione di lavaggio ottimale
- Valori di consumo più bassi
- Tempi di ciclo brevi
- Vasca lavaggio senza fessure
- Monitoraggio pressione di lavaggio
- Controllo braccio irroratore
- collegamento acqua calda
- con allacciamento acqua demineralizzata
- dosaggio liquido
- Monitoraggio della conducibilità
- paraolio di tenuta
Specifica
Specifica
| Descrizione | PG 8593 WW AD OIL Set DOS |
| Display | TouchControl |
| Product Type | Lavastoviglie da laboratorio |
| Certificazione/Conformità | EN 61010-1, EN 61010-2-40, EN 50581, CE Marked |
| Profondità (sistema metrico) | 600 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 835 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 700 mm |
| Frequenza | 50 Hz |