Learn More
Fisherbrand™ Piattaforme elevatrici da laboratorio
Codice prodotto. 11597013 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
Da 40 a 145 mm (piastra superiore)
Da 50 a 270 mm (piastra superiore)
Da 60 a 450 mm (piastra superiore)
Lunghezza (sistema metrico) base:
110 mm
170 mm
280 mm
Larghezza (sistema metrico) base:
100 mm
160 mm
260 mm
Capacità (sistema metrico):
15 kg
25 kg
35 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) base Larghezza (sistema metrico) base Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11597013 Da 40 a 145 mm (piastra superiore) 110 mm 100 mm 15 kg Pezzo
11517023 Da 60 a 450 mm (piastra superiore) 280 mm 260 mm 35 kg Pezzo
11507023 Da 50 a 270 mm (piastra superiore) 170 mm 160 mm 25 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11597013
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Precisa regolazione dell'altezza grazie ad una apposita manopola. I martinetti da laboratorio Fisherbrand™ sono realizzati in lega di alluminio con vite di sollevamento in acciaio inox.
  • Plastic knob operates the scissor action lifting mechanism
  • Either plate can be used as the base
  • Available in a range of plate dimensions
Specifica
Materiale Alluminio
Altezza (sistema metrico) Da 40 a 145 mm (piastra superiore)
Lunghezza (sistema metrico) base 110 mm
Larghezza (sistema metrico) base 100 mm
Capacità (sistema metrico) 15 kg
Include Vite di sollevamento in acciaio inox
Product Type Elift per laboratorio
Da utilizzare con (apparecchiatura) Asta di supporto diametro 12 mm
Quantità 1 ciascuno