Learn More
Nickel Electro™ Crogioli in nichel da laboratorio
Codice prodotto. 11429589 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Spessore (sistema metrico):
0.5 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) unitSize
11429589 30 mm 1 mm Pezzo
11489569 30 mm 0.5 mm Pezzo
11479569 20 mm 0.5 mm Pezzo
11499569 35 mm 0.5 mm Pezzo
11419599 40 mm 2 mm Pezzo
11409599 45 mm 1.5 mm Pezzo
11429579 50 mm 0.5 mm Pezzo
11439579 60 mm 0.5 mm Pezzo
11439599 60 mm 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11429589 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 14
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get optimum results with nickel crucibles. With working temperature ranges up to 350°C, the Nickel Electro™ Nickel Crucible Capacity consistently has a long working life.
  • Tall form, without lid
  • Suitable for strong alkalis and phosphoric acid
  • Resistant to HF and Cl2below 500°C and to HCl
  • Capacity and dimensions are approximate
  • Working temperature range up to 350°C will ensure crucible has a long working life
  • In the analytical laboratory, nickel crucibles provide a low cost crucible
  • Can be used for research, experiments, chemical analysis, tests, quality control and education
Specifica
Materiale Nickel
Temperatura max (sistema metrico) 350 °C
Quantità 1 Pezzo
Spessore (sistema metrico) 1 mm
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Product Type Crogiolo da laboratorio