Learn More
Nickel Electro™ Crogioli in nichel da laboratorio
Codice prodotto. 11499569 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
20 mm
30 mm
30 mm
35 mm
40 mm
45 mm
50 mm
60 mm
Spessore (sistema metrico):
0.5 mm
1 mm
1.5 mm
2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) esterno Spessore (sistema metrico) unitSize
11499569 35 mm 0.5 mm Pezzo
11489569 30 mm 0.5 mm Pezzo
11479569 20 mm 0.5 mm Pezzo
11429589 30 mm 1 mm Pezzo
11419599 40 mm 2 mm Pezzo
11409599 45 mm 1.5 mm Pezzo
11429579 50 mm 0.5 mm Pezzo
11439579 60 mm 0.5 mm Pezzo
11439599 60 mm 2 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 11499569 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 4
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Get optimum results with nickel crucibles. With working temperature ranges up to 350°C, the Nickel Electro™ Nickel Crucible Capacity consistently has a long working life.
  • Tall form, without lid
  • Suitable for strong alkalis and phosphoric acid
  • Resistant to HF and Cl2below 500°C and to HCl
  • Capacity and dimensions are approximate
  • Working temperature range up to 350°C will ensure crucible has a long working life
  • In the analytical laboratory, nickel crucibles provide a low cost crucible
  • Can be used for research, experiments, chemical analysis, tests, quality control and education
Specifica
Materiale Nichel
Temperatura max (sistema metrico) 350 °C
Quantità 1 Pezzo
Spessore (sistema metrico) 0.5 mm
Capacità (sistema metrico) 25 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 35 mm
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Product Type Crogiolo da laboratorio