Learn More
Fisherbrand™ Quaderni da laboratorio
Codice prodotto. 15811668 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore coperchio:
Blu
Green
Nero
Rosso
Rigata:
griglia
N. di pagine:
100
200
Dimensione della confezione:
pezzi 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore coperchio Rigata N. di pagine unitSize
15811668 Rosso 200 pezzi 6
15801668 Rosso 100 pezzi 6
15891658 Rosso griglia 200 pezzi 6
15881658 Rosso griglia 100 pezzi 6
15861658 Blu 100 pezzi 6
15851658 Blu griglia 200 pezzi 6
15841658 Blu griglia 100 pezzi 6
15871658 Blu 200 pezzi 6
15831658 Nero 200 pezzi 6
15821658 Nero 100 pezzi 6
15811658 Nero griglia 200 pezzi 6
15801658 Nero griglia 100 pezzi 6
16216870 Green griglia 100 pezzi 6
16226870 Green griglia 200 pezzi 6
16236870 Green 100 pezzi 6
16246870 Green 200 pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Codice prodotto. 15811668
Stock Up Your Lab
Usa il codice promozionale 28007
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Conserva le informazioni in modo sicuro e ben organizzato con questi quaderni da laboratorio Fisherbrand™. Perfetti per le applicazioni più diverse - annotazione dei dati di ricerca, procedure sperimentali, idee per nuovi design e attività di sviluppo.
  • Le pagine di questi quaderni prive di acidi sono numerate e includono spazi per il titolo, il numero del progetto, il numero del quaderno, la data e la firma del testimone
  • I quaderni aperti restano distesi piatti
  • Ogni quaderno comprende i dati dell’utente, le istruzioni, l’indice, la tavola periodica e le tabelle di conversione
  • Il segnalibro a nastro assicura una consultazione rapida
  • Le copertine di tutte le versioni sono impermeabili e resistono e agli agenti chimici
Specifica
Materiale Cartone / carta
Rigata
Width (English) Page 8.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 11 in.
Colore Red
Colore coperchio Rosso
Dimensioni (L x P) 21.8 x 28.1 cm
Lunghezza (sistema metrico) pagina 27.9 cm
Larghezza (sistema metrico) pagina 21.6 cm
Autoclavabile Not Autoclavable
Monouso Single-use
N. di pagine 200
Product Type taccuino