Learn More
Heathrow Scientific™ Laboratory Notebooks
Codice prodotto. 11394035 Sfoglia Tutto Thermo Scientific CO2 Incubators Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore coperchio:
Black
Blue
Red
Rigata:
Grid
Sì
N. di pagine:
100
200
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore coperchio Rigata N. di pagine Dimensione della confezione
11394035 Blue Grid 200 Pezzo
11384035 Black Grid 100 Pezzo
11304045 Red Sì 200 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11394035 Fornitore Heathrow Scientific™ N. del fornitore HS8610B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    34.65€
    32.90€ / pezzi 1
    Risparmia 1.75€
    5% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Record research data, experimental procedures, and design ideas. Laboratory Notebooks contain periodic and conversion tables in the back.
  • Numbered, acid-free, pages
  • Include spaces for title, project number, book number, date, and witness signature
  • Lined notebooks feature college-ruled pages for easy report writing
  • Covers for all versions are waterproof and chemical-resistant
  • Measures 218 x 281 mm
  • 12 per case
Specifica
Materiale Acid-free Paper
Rigata Grid
Width (English) Page 8.5 in.
Lunghezza (sistema imperiale) pagina 11 in.
Colore Blue
Colore coperchio Blue
Lunghezza (sistema metrico) pagina 27.9 cm
Larghezza (sistema metrico) pagina 21.6 cm
N. di pagine 200
Product Type Notebook