Learn More
Fisherbrand™ Laboratory Paddle Blender con incubazione termica e decontaminazione della camera UV
Codice prodotto. 17389912 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
400 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
17389912 400 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17389912
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6320.00€
    4649.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1671.00€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Il Fisherbrand Paddle Blender fornisce una miscelazione rapida ed efficace, garantendo un'omogeneizzazione coerente per la microbiologia alimentare e altre applicazioni di preparazione dei campioni. La camera può essere riscaldata secondo necessità.
  • Contaminazione e omogeneizzazione senza contaminazione
  • Utilo per la microbiologia alimentare e la preparazione di macro campioni
  • Autente, funzionamento touch screen
  • Tezza variabile, tempo e lunghezza della corsa
  • Camino riscaldato per applicazioni incubate
  • Window per la visualizzazione di esempi
  • Facile da pulire
  • UV per la decontaminazione della camera
  • Accetta ai sacchetti da 400 mL
Specifica
Tensione 220/240 V
Capacità (sistema metrico) 400 mL
Volume campione (sistema imperiale) 13.5 oz.
N. di corse 3 to 12 strokes/sec.
Frequenza 60 Hz