missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Laboratory Performance Check Standard For Environmental Analysis, SPEX CertiPrep™
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
446.00€ - 780.00€
Includes: NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15618315
|
SPEX Certiprep
LPC-1-100 |
125 mL | Triple-leached LDPE bottle |
446.00€
125mL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
15628315
|
SPEX Certiprep
LPC-1-500 |
500 mL | Triple-leached LDPE bottle |
780.00€
500mL |
Spedizione stimata: 28-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analyte | Concentration |
---|---|
K | 100μg/mL |
P | 100μg/mL |
SiO2 | 100μg/mL |
Al | 20μg/mL |
As | 20μg/mL |
B | 20μg/mL |
Ba | 20μg/mL |
Be | 20μg/mL |
Ca | 20μg/mL |
Cd | 20μg/mL |
Co | 20μg/mL |
Cr | 20μg/mL |
Cu | 20μg/mL |
Fe | 20μg/mL |
Li | 20μg/mL |
Mg | 20μg/mL |
Mn | 20μg/mL |
Mo | 20μg/mL |
Na | 20μg/mL |
Ni | 20μg/mL |
Pb | 20μg/mL |
Sb | 20μg/mL |
Se | 20μg/mL |
Sn | 20μg/mL |
Sr | 20μg/mL |
Tl | 20μg/mL |
V | 20μg/mL |
Zn | 20μg/mL |
Ag | 5μg/mL |
Certifications
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA Complaint
Product intended for laboratory use only