Learn More
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles
Codice prodotto. 11479599 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) unitSize
11479599 70 mL pezzi 10
12817683 15 mL pezzi 10
12837683 30 mL pezzi 5
12827683 25 mL pezzi 10
12847683 50 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 11479599 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 128
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles are shatterpeoof, seamless, and have a bright finish.
  • Stainless steel
  • Hard wearing
  • Non-magnetic
  • Seamless
  • Shatterproof
Specifica
Materiale Stainless Steel
Temperatura max (sistema metrico) 550°C
Min. Temperature (Metric) -196°C
Quantità 10 Pk.
Capacità (sistema metrico) 70 mL
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 50 mm
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Product Type Laboratory Crucible