Learn More
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles
Codice prodotto. 12817683 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12817683 15 mL pezzi 10
12837683 30 mL pezzi 5
12827683 25 mL pezzi 10
12847683 50 mL pezzi 10
11479599 70 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12817683 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.00€
    98.01€ / pezzi 10
    Risparmia 22.99€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles are shatterpeoof, seamless, and have a bright finish.
  • Stainless steel
  • Hard wearing
  • Non-magnetic
  • Seamless
  • Shatterproof
Specifica
Materiale Stainless Steel
Temperatura max (sistema metrico) 550°C
Min. Temperature (Metric) -196°C
Quantità 10 Pk.
Capacità (sistema metrico) 15 mL
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 30 mm
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Product Type Laboratory Crucible