Learn More
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles
Codice prodotto. 12847683 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
25 mL
30 mL
50 mL
70 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 5
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12847683 50 mL pezzi 10
12817683 15 mL pezzi 10
12837683 30 mL pezzi 5
12827683 25 mL pezzi 10
11479599 70 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 12847683 Fornitore Nickel Electro™ N. del fornitore 126
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    130.00€
    114.76€ / pezzi 10
    Risparmia 15.24€
    11% Sconto
Spedizione stimata: 24-11-2026
Nickel Electro™ Laboratory Stainless Steel Crucibles are shatterpeoof, seamless, and have a bright finish.
  • Stainless steel
  • Hard wearing
  • Non-magnetic
  • Seamless
  • Shatterproof
Specifica
Materiale Stainless Steel
Temperatura max (sistema metrico) 550°C
Min. Temperature (Metric) -196°C
Quantità 10 Pk.
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Autoclavabile Autoclavable
Diametro (sistema metrico) esterno 45 mm
Altezza (sistema metrico) 45 mm
Product Type Laboratory Crucible