Learn More
DuraLab Carrello da laboratorio grande
Codice prodotto. 30280264
Cambia vista
Click to view available options
N. di ripiani:
2
3
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di ripiani Dimensione della confezione
30280264 3 Pezzo
30280262 2 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30280264 Fornitore DuraLab N. del fornitore DRL0005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    196.00€
    180.73€ / pezzi 1
    Risparmia 15.27€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I carrelli DuraLab sono versatili, leggeri e supportano fino a 250 kg. Dotati di ripiani e ruote con cuscinetti di precisione, di cui 2 con freni, garantiscono una mobilità fluida per vari utilizzi.
  • I carrelli da laboratorio DuraLab sono versatili e adatti a una varietà di usi, vantando una struttura leggera e una capacità di carico sicura di 250 kg. Ogni carrello è dotato di ruote con cuscinetti di precisione, di cui 2 con freno, che garantiscono una mobilità fluida. Realizzati in polimeri di fibra di nylon di alta qualità, questi carrelli possono resistere a condizioni di lavoro rigorose. In linea con il nostro impegno per la sostenibilità, siamo passati al polipropilene riciclato (PP), riducendo al minimo l'impatto ambientale
  • Caratteristiche:
  • Ampi ripiani
  • Realizzati in polipropilene riciclato
  • Rinforzati con solidi blocchi in acciaio per una maggiore durata
  • Include 4 ruote in gomma (2 con freno)
  • Capacità di carico di 250 kg
Specifica
Product Type Treble Trolley
Colore Black
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 551.15 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 250 kg
Materiale Aluminum, Polypropylene, Polymer, High Modulus Rubber
N. di ripiani 3