Learn More
DuraLab Carrello da laboratorio piccolo
Codice prodotto. 30280267
Cambia vista
Click to view available options
N. di ripiani:
2
3
4
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di ripiani Dimensione della confezione
30280267 2 Pezzo
30280282 3 Pezzo
30280297 4 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30280267 Fornitore DuraLab N. del fornitore DRL0001
Equipment and Instrument End of Year Sale
Usa il codice promozionale 28000
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
I carrelli DuraLab sono versatili, leggeri e supportano fino a 250 kg. Dotati di ripiani e ruote con cuscinetti di precisione, di cui 2 con freni, garantiscono una mobilità fluida per vari utilizzi.
  • I carrelli da laboratorio DuraLab sono versatili e adatti a una varietà di usi, vantando una struttura leggera e una capacità di carico sicura di 250 kg
  • Ogni carrello è dotato di ruote con cuscinetti di precisione, di cui 2 con freno, che garantiscono una mobilità fluida
  • Realizzati in polimeri di fibra di nylon di alta qualità, questi carrelli possono resistere a condizioni di lavoro rigorose
  • In linea con il nostro impegno per la sostenibilità, siamo passati al polipropilene riciclato (PP), riducendo al minimo l'impatto ambientale
  • Caratteristiche:
  • Ripiani piccoli
  • Realizzati in polipropilene riciclato
  • Rinforzati con solidi blocchi in acciaio per una maggiore durata
  • Include 4 ruote in gomma (2 con freno)
  • Capacità di carico di 250 kg
Specifica
Product Type Double Trolley
Colore Black
Dimensioni (L x P x A) 850 x 480 x 950 mm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 551.15 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 250 kg
Materiale Aluminum, Polymer, High Modulus Rubber, Polypropylene
N. di ripiani 2