Learn More
DuraLab Carrello da laboratorio piccolo
Codice prodotto. 30280278
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Cart with Door
Double Trolley
Treble Trolley
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
30280278 Treble Trolley Pezzo
30280256 Double Trolley Pezzo
30280266 Cart with Door Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30280278 Fornitore DuraLab N. del fornitore DRL0015
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    144.00€
    132.59€ / pezzi 1
    Risparmia 11.41€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
I carrelli DuraLab sono versatili, leggeri e supportano fino a 250 kg. Dotati di ripiani profondi e ruote con cuscinetti di precisione, di cui 2 con freni, garantiscono una mobilità fluida per molteplici applicazioni.
  • I carrelli da laboratorio DuraLab sono versatili e adatti a una varietà di usi, vantando una struttura leggera e una capacità di carico sicura di 250 kg. Ogni carrello è dotato di ruote con cuscinetti di precisione, di cui 2 con freno, che garantiscono una mobilità fluida. Realizzati in polimeri di nylon di alta qualità, questi carrelli possono resistere a condizioni di lavoro rigorose. In linea con il nostro impegno per la sostenibilità, siamo passati al polipropilene riciclato (PP), riducendo al minimo l'impatto ambientale
  • Caratteristiche:
  • Ripiani piccoli e profondi
  • Realizzati in polipropilene riciclato
  • Rinforzati con solidi blocchi in acciaio per una maggiore durata
  • Include 4 ruote in gomma (2 con freno)
  • Capacità di carico di 250 kg
Specifica
Product Type Treble Trolley
Colore Black
Dimensioni (L x P x A) 870 x 490 x 1050 mm
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 551.15 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 250 kg
Materiale Aluminum, Polypropylene, Polymer, High Modulus Rubber
N. di ripiani 3