Learn More
DuraLab Carrello da laboratorio piccolo
Descrizione
- I carrelli da laboratorio DuraLab sono versatili e adatti a una varietà di usi, vantando una struttura leggera e una capacità di carico sicura di 250 kg
- Ogni carrello è dotato di ruote con cuscinetti di precisione, di cui 2 con freno, che garantiscono una mobilità fluida
- Realizzati in polimeri di fibra di nylon di alta qualità, questi carrelli possono resistere a condizioni di lavoro rigorose
- In linea con il nostro impegno per la sostenibilità, siamo passati al polipropilene riciclato (PP), riducendo al minimo l'impatto ambientale
- Caratteristiche:
- Ripiani piccoli
- Realizzati in polipropilene riciclato
- Rinforzati con solidi blocchi in acciaio per una maggiore durata
- Include 4 ruote in gomma (2 con freno)
- Capacità di carico di 250 kg
Specifica
Specifica
| Product Type | Trolley |
| Colore | Black |
| Dimensioni (L x P x A) | 850 x 480 x 1080 mm |
| Capacità supporto carico (sistema imperiale) | 551.15 lb. |
| Capacità portata carico (sistema metrico) | 250 kg |
| Materiale | Aluminum, Polypropylene, High Modulus Rubber, Polymer |
| N. di ripiani | 4 |