missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Deutsch Neumann™ Tubo in gomma naturale rosso

Provides flexibility, tear strength and resilience for general laboratory usage. Deutsch Neumann™ Laboratory Tubing is manufactured from red natural rubber.

Marca:  Deutsch Neumann™ 3010609

Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.35000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10048320

Quantità Prezzo
1 44.80€ / 1m
25 37.22€ / 1m
Spedizione stimata: 28-10-2021

Aggiungi al carrello


Descrizione

Descrizione

  • Durometer 50 Shore A
  • Good elastic memory
Specifica

Specifica

ISO 9001:2008
6 mm
9 mm
1.5 mm
Rosso
Gomma naturale
25 m
Per uso di laboratorio
Videos
SDS
Documenti
Certificati