Learn More
Thermo Scientific™ Labtip Pipette Tips
Descrizione
Thermo Scientific™ Labtip standard pipette tips are made from 100% virgin polypropylene. These tips are available in 10, 200, 300 and 1000 μL sizes. Available in clear (10 μL and 300 μL), yellow (200 μL), blue (1000 μL), these tips for general lab use across countless liquid transfer applications.
Labtip pipette tips provide:
- The most common sizes used in a lab: 10, 200, 300 and 1000 μL
- Non-Filter essential tips for general laboratory usage
- Non-sterile packaging in both Racked and Bulk options
- Racked, nonsterile - 96 tips/ tray, 10 trays/pack
- Bulk - 1,000 tips/ bag
- Bulk - 25,000 tips/bag
Specifica
Specifica
| Descrizione | Labtip 200 |
| Volume (sistema metrico) | 200 μL |
| Filtrato | Non-filtered |
| Sterilità | Non sterile |
| Colore | Yellow |
| Lunghezza (sistema metrico) | 4.9cm |
| Formato | In rack |
| Imballaggio | 10 x 96/Tray |
| Quantità | 4 Trays/Pk. |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Thermo Scientific Finnpipette |
| Vedi altri risultati |