Learn More
Thermo Scientific™ Labtip Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 12326582
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
200 μL
1000 μL
Formato:
BUlk
In rack
Imballaggio:
10 x 96/Tray
10,000 tips/bag
1000 tips/bag
25,000 tips/bag
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 10000
pezzi 25000
pezzi 3840
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Formato Imballaggio unitSize
12326582 1000 μL BUlk 10,000 tips/bag pezzi 10000
12306582 200 μL BUlk 25,000 tips/bag pezzi 25000
10122602 200 μL BUlk 1000 tips/bag pezzi 1000
12316582 200 μL In rack 10 x 96/Tray pezzi 3840
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 12326582 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore 94300210
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Basic pipette tips for standard liquid transfer needs.
Thermo Scientific™ Labtip standard pipette tips are made from 100% virgin polypropylene. These tips are available in 10, 200, 300 and 1000 μL sizes. Available in clear (10 μL and 300 μL), yellow (200 μL), blue (1000 μL), these tips for general lab use across countless liquid transfer applications.
Labtip pipette tips provide:
  • The most common sizes used in a lab: 10, 200, 300 and 1000 μL
  • Non-Filter essential tips for general laboratory usage
  • Non-sterile packaging in both Racked and Bulk options
Packaging Options:
  • Racked, nonsterile - 96 tips/ tray, 10 trays/pack
  • Bulk - 1,000 tips/ bag
  • Bulk - 25,000 tips/bag
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Labtip 1000, Non-filtered, Non-sterile, Bulk
Volume (sistema metrico) 1000 μL
Filtrato Non-filtered
Sterilità Non sterile
Colore Blue
Autoclavabile Not Autoclavable
Modello Labtip 1000
Dichiarazioni di pulizia DNA, Dnase, RNase free
Features blue tip
Formato BUlk
Stile punta Traditional
Imballaggio 10,000 tips/bag
Quantità 10000
Monouso Single-use
Da utilizzare con (apparecchiatura) Universal Fit
Product Line LabTip
Materiale Virgin Polypropylene