Learn More
IKA™ Labworldsoft™ 6 Visc
Codice prodotto. 17217539 Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
IKA ROTAVISC Viscometer
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17217539 IKA ROTAVISC Viscometer Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17217539 Fornitore IKA™ N. del fornitore 0020101872
Spedizione stimata: 28-01-2027
Labworldsoft™ 6 Visc software enables the automation of laboratory processes by connecting ROTAVISC viscometers to other devices, such as a thermostat, through a PC.
  • Enables the automation of laboratory processes by connecting IKA™ ROTAVISC viscometers to other devices, such as a thermostat, through a PC
  • Easily record measurement processes and parameters for analysis and documentation
  • Monitor and control parameters of the sample, such as temperature and pH measurement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) IKA ROTAVISC Viscometer
Da utilizzare con (applicazione) Data documentation and device control via PC