Learn More
Brady™ LABXPERT™ StainerBondz™ Polyester Microscope Slide Labels
StainerBondz™ Super Chemical Resistant Polyester (B-481) is designed for use in the slide staining process and other laboratory ID which requires superior chemical resistance
87.15€
Specifica
Certificazione/Conformità | RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC |
---|---|
Tipo di adesivo | Acrylic, Permanent |
Colore | Black, White |
Finitura | Matte |
Formato | Label |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10020349
|
Brady™
622006 |
1.9 cm | 2.28 cm | 400/Pk. |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- StainerBondz™ B-481 matte white polyester has a permanent acrylic adhesive and is thermal transfer printable with B30 series printers from Brady™
- B-481 performs well in the commonly used H and E (hematoxilin and eosin) slide staining process
- Excellent resistance to a wide variety of chemicals, oils and water
- All-in-one cartridge includes label supply and R6400 Series ribbon
Specifica
RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC | |
Black, White | |
Label | |
Slide Label | |
LabXpert™ Printer and RoHS directive |
Acrylic, Permanent | |
Matte | |
Polyester | |
General identification, Slide label ID | |
0.9 in. |