Learn More
Lacidipine, MedChemExpress
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
200mg
50mg
Descrizione
Lacidipine (Lacipil, Motens) is a L-type calcium channel blocker.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lacidipine |
| CAS | 103890-78-4 |
| Colore | Off-White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C26H33NO6 |
| Quantità | 10 mg |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 50 mg/mL (109.76 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(C)=C(C(OCC)=O)C1C2=CC=CC=C2/C=C/C(OC(C)(C)C)=O)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 455.54 |
| Peso formulazione | 455.54 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.