Learn More
Lactase Antibody (3C105.1), DyLight 488, R&D Systems™
Codice prodotto. 18666669 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18666669 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18666669 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP250509G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
Lactase Monoclonal antibody specifically detects Lactase in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene Lactase
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation
Classificazione Monoclonal
Clone 3C105.1
Coniugato DyLight 488
Formulazione 50 mM Sodium Borate
Alias gene EC 3.2.1, LAC, lactase, Lactase-glycosylceramidase, lactase-phlorizin hydrolase, LPH1, LPHlactase-phlorizin hydrolase-1
Specie ospite Mouse
Immunogeno Normal human jejunal epithelial brush border-enriched membranes from a non-secretor and blood group O
Metodo di purificazione Protein A purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Cellular Signaling, metabolism
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 3938
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus