Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ Lactic Acid 10%
Descrizione
A solution for addition to culture media, primarily to lower the pH
Specifica
Specifica
| Content And Storage | 2°C to 8°C |
| Country of Origin | UK |
| Formato | Box |
| Tipo di media | Additive |
| Product Type | Media Supplement |
| Da utilizzare con (applicazione) | Lowers pH of Culture Media |
| Tipo di imballaggio | 10 x 5 mL |
| Quantità | 10 x 5 mL |