Learn More
Lactic Acid, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Catalog Number 10000220
Click to view available options
Quantità:
500 mL
2.5 L
79-33-4
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
2-hydroxypropanoic acid
CC(O)C(O)=O
79-33-4
C3H6O3
90.08
MFCD00004520
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYNA-N
lactic acid, dl-lactic acid, 2-hydroxypropionic acid, milk acid, lactate, polylactic acid, ethylidenelactic acid, lactovagan, tonsillosan, acidum lacticum
612
CHEBI:78320
2-hydroxypropanoic acid
CC(O)C(O)=O
pH 1,2
Punti di ebollizione 125°C
Colore Yellow
Peso formulazione 90.08g/mol
Quantità 2.5 L
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • L(+)-Lactic acid, 90% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.