Learn More
Lactitol, TRC
Codice prodotto. 30475048
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30475048 5 g 5g
30468398 1 g 1g
30466347 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30475048 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL1135505G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 585-86-4
Formula molecolare C12 H24 O11
Molecular Weight (g/mol) 344.31
Sinonimo Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, D- (8CI), Lactitol (6CI,7CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-glucitol, D-Lactitol, Finlac DC, Importal, Lactiobiosit, Lactit, Lactit M, Lactite, Lactitol ACM 50, Lactitol LC 0, Lactitol MC, Lactosit, Lactositol, Lacty, Lacty (saccharide), Lacty M, Lacty-Tab, Milchen, Miruhen, NSC 231323, D-Glucitol, 4-O-β-D-galactopyranosyl
IUPAC Name (2S,3R,4R,5R)-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexane-1,2,3,5,6-pentol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
Specifica
Materiale o nome chimico Lactitol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C12H24O11/c13-1-4(16)7(18)11(5(17)2-14)23-12-10(21)9(20)8(19)6(3-15)22-12/h4-21H,1-3H2/t4-,5+,6+,7+,8-,9-,10+,11+,12-/m0/s1
Peso formulazione 344.1319
Percent Purity >95%