Learn More
Lactobionic acid, 97%
Codice prodotto. 15457699
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
250 g
Dimensione della confezione:
100g
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15457699 250 g 250g
15437699 25 g 25g
15447699 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15457699 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J66368.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 96-82-2 | C12H22O12 | 358.296 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 96-82-2
Formula molecolare C12H22O12
Molecular Weight (g/mol) 358.296
Numero MDL MFCD00078147
InChI Key JYTUSYBCFIZPBE-AMTLMPIISA-N
Sinonimo lactobionic acid, 4-o-beta-d-galactopyranosyl-d-gluconic acid, unii-65r938s4dv, 4-beta-d-galactosido-d-gluconic acid, dsstox_cid_28787, dsstox_rid_83056, dsstox_gsid_48861, lactobionicacid, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl tetrahydropyran-2-yl oxy-hexanoic acid, prestwick_560
PubChem CID 7314
ChEBI CHEBI:55481
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanoic acid
SMILES C(C1C(C(C(C(O1)OC(C(CO)O)C(C(C(=O)O)O)O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Lactobionic acid
Punto di fusione 113°C to 118°C
Colore White
Odore Odorless
Quantità 250 g
Indice di Merck 14,5342
Informazioni di solubilità Soluble in water
Optical Rotation +25° (c=10 in Water)
Peso formulazione 358.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder