Learn More
Lactobionic Acid, TRC
Codice prodotto. 30473115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30473115 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30473115 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL11380010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Lactobionic acid
CAS 96-82-2
Formula molecolare C12 H22 O12
Quantità 10 g
Sinonimo D-Gluconic acid, 4-O-β-D-galactopyranosyl-, Lactobionic acid (7CI,8CI), Lactonic acid (6CI), 4-O-β-D-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, 4-(β-D-Galactosido)-D-gluconic acid, 4-O-β-Galactopyranosyl-D-gluconic acid, D-Lactobionic acid, Galactosylgluconic acid
InChI Formula InChI=1S/C12H22O12/c13-1-3(15)10(7(18)8(19)11(21)22)24-12-9(20)6(17)5(16)4(2-14)23-12/h3-10,12-20H,1-2H2,(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]1O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)O
IUPAC Name (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 358.3
Peso formulazione 358.1111